Tisk…
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(benzonitrile)palladium chloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Bis(benzonitrile)palladium(II) Dichloride
207900010 207900100
ACRO207900010EA 3290 CZK
ACRO207900010 ACRO207900100
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride
Vzorec: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
MW: 383,57 g/mol
Bod tání: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013123
CAS číslo: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.0 %