Tisk…
Buffers, sodium borate, 0,5 M solutions
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J60068.AK J60068.AP J62902.AK J62902.AP J63637.AK J63637.AP
J60068.AKEA 2230 CZK
J60068.AK J60068.AP J62902.AK J62902.AP J63637.AK J63637.AP
Buffers, sodium borate, 0,5 M solutions
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 1330-43-4
MDL No.: MFCD00081185
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Fyzická forma Liquid Liquid
Čí. CAS 1330-43-4 1330-43-4
MDL čí. MFCD00081185 MFCD00081185
Vzhled Colourless