Tisk…
Buffers, MES, 0,5 M solutions
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J60031.AE J62534.AE J62534.AK J62574.AE J62574.AK J62081.AE J62081.AK J63778.AE J63778.AK
J60031.AEEA 1610 CZK
J60031.AE J62534.AE J62534.AK J62574.AE J62574.AK J62081.AE J62081.AK J63778.AE J63778.AK
Buffers, MES, 0,5 M solutions
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 145224-94-8
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00283848
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Fyzická forma Liquid
Čí. CAS 145224-94-8
MDL čí. MFCD00283848
Vzhled Colourless