Tisk…
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
108200050 108201000 108205000
ACRO108200050EA 945 CZK
ACRO108200050 ACRO108201000 ACRO108205000
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid 99%
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄
Bod tání: 183…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001375
CAS číslo: 124-83-4
EINECS: 204-715-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Specific optical rotation +44.5° to +48.5° (20 °C, 589 nm) (c=10, C2H5OH)
Titration with NaOH ≥98.5 %