Propargyl-p-toluenesulphonate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Propargyl p-toluenesulphonate
379680050
379680250
379681000
ACRO379680050EA
1430
CZK
ACRO379680050
ACRO379680250
ACRO379681000
Propargyl-p-toluenesulphonate 97%
Propargyl-p-toluenesulphonate
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₃S MW: 210,25 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00078365 CAS číslo: 6165-76-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |