Tisk…
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
359235000 359230025
ACRO359235000EA 1640 CZK
ACRO359235000 ACRO359230025
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₂BNO₂
Bod tání: 227 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074642
CAS číslo: 28611-39-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %