3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
636010-1G
636010-5G
SIAL636010-1GEA
3620
CZK
SIAL636010-1G
SIAL636010-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₁H₁₉BN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD05663852 CAS číslo: 857530-80-4 |