3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Cyanobenzyl alcohol
H54212.03
H54212.06
H54212.03EA
1280
CZK
H54212.03
H54212.06
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 874-97-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 109°(228°F)
Vzorec:
C₈H₇NO Bod vzplanutí: 109 °C (228 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01321087 CAS číslo: 874-97-5 |