Tisk…
Síran měďnatý, anhydrous ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
84845.230EA 1830 CZK
84845.230 84845.290
Síran měďnatý, anhydrous ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Síran měďnatý
Vzorec: CuSO₄
Bod tání: 200 °C
Hustota: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010981
CAS číslo: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02722
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.0 %
Identification Passes test
Insolubility in water Max. 100 ppm
Loss on drying (250°C) Max. 1 %
Substances not precipitated by H2S Max. 0.2 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm