Tisk…
Mikrolekektrody pH a ORP, ScienceLine
Dodavatel: SI Analytics
285105065 285105127 285105135 285105151 285105632 285105702 285105176
662-1672EA 13330 CZK
662-1672 662-1267 662-0520 662-6109 662-1676 662-1677 662-1673
Mikrolekektrody pH a ORP, ScienceLine
Elektrody Elektrody pH
Pro malé objemy vzorků v life science a farmaceutických aplikacích.
  • Spolehlivé a reprodukovatelné výsledky
  • Nejvyšší kvalita a dlouhá životnost
  • Přesné a vysoce přesné
  • Navrženo pro malé objemy a aplikace v biologických vědách
Vhodný teplotní rozsah: -5 až +100 °C.
pH elektrody jsou vybaveny membránovým sklem typu A. pH elektrody s integrovaným měřením teploty využívají senzor PT1000.
Pro co nejpřesnější výsledky doporučujeme používat glukometr ProLab 3000 v kombinaci s těmito elektrodami.