Tisk…
Diode lasers, class II
Dodavatel: DIDALAB
POD013133 POD013136
DIDAPOD013133EA 3760 CZK
DIDAPOD013133 DIDAPOD013136
Diode lasers, class II
Materiály výukové Materiály pro výuku fyziky Aktivity pro výuku optiky
  • Power slightly less than 1 mW
  • Homogenous and lightly divergent beam (3,2×7,1 mm at 10 metres)
  • Electronic device for constant power throughout its use
  • Polarized beam - ON / OFF switch
Informace o dodávce: Laser provided on Ø 10 mm rod with mains power supply.