Tisk…
Cleanroom socks, 6R013
Dodavatel: FRISTADS KANSAS
100646900S 100646900XL 100646900L
KWIN100646900SEA 1340 CZK
KWIN100646900S KWIN100646900XL KWIN100646900L
Cleanroom socks, 6R013
Pracovní oděvy
Socks made of stable filament fibre fabric (100% polyamide).
  • Autoclavable