Tisk…
Boxy s horizontálním laminárním prouděním, Heraguard™ ECO
Dodavatel: Thermo Scientific
51029702 51029703 51029704 51029701
135-1738EA 229790 CZK
135-1738 135-1739 135-1740 135-1737
Boxy s horizontálním laminárním prouděním, Heraguard™ ECO
Digestoře Boxy laminární
Skříně Heraguard™ ECO Clean Bench jsou ideální pro laboratorní aplikace, kde je vyžadována ochrana vzorků. Díky stejnosměrným motorům spotřebovávají skříně Heraguard™ ECO Clean Bench méně energie k provozu, takže do laboratoře je vyzařováno méně tepla.
  • Snadné použití, intuitivní ovládací panel
  • Výhled do všech stran: Boční okna zvyšují světlo uvnitř pracovního prostoru a podporují pohodlné pracovní prostředí
  • Snadná výměna předfiltru a HEPA filtru
  • Průhledné odklápěcí čelní sklo chrání uživatele
  • Boční panely vyrobené z jednotabulového bezpečnostního skla s přístupovým otvorem pro hadičku nebo pro instalaci kohoutku na média
  • Ochrana vzorku
  • Podmínky čistého vzduchu, které lze ověřit
  • Materiál: Melamin, tvrzené bezpečnostní sklo
dispozici s šířkami vnitřního prostoru 900, 1 200, 1 500 a 1 800 mm a s dvěma různými pracovními výškami:
– Standardní výška pracovního prostoru: 650 mm
– Extra výška pracovního prostoru: 950 mm
Boční okna jsou vyrobena z temperovaného bezpečnostního skla a horní pracovní plocha z bílého melaminu.
Poznámka: Výška je uvedena bez základního rámu.
Technologie horizontálního laminárního proudění se používá v různých aplikacích, kde je vyžadována ochrana vzorků: nemocnice, farmaceutické aplikace, čisté prostory a průmyslové aplikace.
Certifikace: Agency: GOST; CE: 2006/95/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC; 2006/121/EC; Standards: EN 61010-1:2011; EN 61326:2006.
Informace o dodávce: Dodává se s melaminovou pracovní deskou, osvětlením, jedním přístupovým portem na každém bočním panelu a počítadlem provozních hodin. K dispozici s volitelnou pracovní plochou z nerezové oceli, UV lampou, bočními panely s přístupovými porty nebo kombinovanými panely s přístupovými porty, podrobnosti vám poskytne místní obchodní zástupce Avantor. Ceny dodání, instalace a uvedení do provozu jsou k dispozici na vyžádání, podrobnosti vám poskytne místní prodejní kancelář Avantor.