Tisk…
Hydroxid draselný 0.5 M (0.5 N) in ethanol volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
35115-1L 35115-2.5L 35115-500ML 35115-6X1L 35115-4X2.5L
35115-1LEA 2420 CZK
35115-1L 35115-2.5L 35115-500ML 35115-6X1L 35115-4X2.5L
Hydroxid draselný 0.5 M (0.5 N) in ethanol volumetric solution, Fluka™
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: 78 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 360
Hustota: 0.84 g/cm3 (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective