Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Synonyms:
Caustic soda
62009010M1000
62009010L0010
LACH62009010M1000EA
180
CZK
LACH62009010M1000
LACH62009010L0010
Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Hustota: 1 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |