Chlorid hlinitý standardised solution 6.0 N vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Aluminum chloride
35568.AE
35568.AK
35568.AEEA
2460
CZK
35568.AE
35568.AK
Chlorid hlinitý standardised solution 6.0 N vodný roztok
Aluminium chloride
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 2581
MDL No.: MFCD00003422
Vzorec:
AlCl₃ MW: 133,34 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003422 CAS číslo: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 2581 ADR: 8,III |