Kyselina sírová 9.6 mol/l (19.2 N)
Dodavatel: Hach
|
Nebezpečí
|
203832
203849
HACH203832EA
988
CZK
HACH203832
HACH203849
Kyselina sírová 9.6 mol/l (19.2 N)
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ MW: 98.08 Bod varu: 330 Bod tání: 10.38 Hustota: 1.84 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8 II |