Tisk…
4-Aminothiobenzamide
Dodavatel: Cayman Chemical
11063-500 11063-1 11063-5
CAYM11063-500EA 1350 CZK
CAYM11063-500 CAYM11063-1 CAYM11063-5
4-Aminothiobenzamide
4-Aminothiobenzamide
Vzorec: C₇H₈N₂S
MDL Number: MFCD00040927
CAS číslo: 4714-67-4