Tisk…
thiosíran sodný pentahydrát 99,5-101,0 Iodometry, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
3946-01EA 1830 CZK
3946-01 3946-07
thiosíran sodný pentahydrát 99,5-101,0 Iodometry, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19
Bod tání: 48
Hustota: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149186
CAS číslo: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.5 - 101.0 %
Assay (Na₂S₂O₃·5H₂O) (by iodometry) 99.5 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 8.4
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002 %
Sulfate and Sulfite (as SO₄) ≤0.1 %
Sulfide (S) Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs