Tisk…
Kyselina sírová 2.625 mol/l (5.25 N) aqueous solution
Dodavatel: Hach
Nebezpečí
244953 244903 244932
HACH244953EA 1130 CZK
HACH244953 HACH244903 HACH244932
Kyselina sírová 2.625 mol/l (5.25 N) aqueous solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II