Tisk…
Kyselina sírová 0.015 mol/l (0.03 N) aqueous solution
Dodavatel: Hach
2620532 2620553
HACH2620532EA 715 CZK
HACH2620532 HACH2620553
Kyselina sírová 0.015 mol/l (0.03 N) aqueous solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II