Tisk…
Thiosíran sodný 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
34449-1L 34449-10L-VP
34449-1LEA 2300 CZK
34449-1L 34449-10L-VP
Thiosíran sodný 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
MW: 158.11
Bod varu: 100 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 48
Hustota: 1.0 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001