Tisk…
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Dodavatel: Hach
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
104532 104542
HACH104532EA 784 CZK
HACH104532 HACH104542
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390
Bod tání: 323
Hustota: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627