Kyselina sírová ≥92% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11000.AB
11000.AE
11000.AP
11000.ABEA
1860
CZK
11000.AB
11000.AE
11000.AP
Kyselina sírová ≥92% (metals basis)
Kyselina sírová
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7664-93-9
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid
Density: 1.84
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Acrid
Merck Reference: 14,8974
UN No.: 1830
MDL No.: MFCD00064589
Vzorec:
H₂SO₄ Hustota: 1,84 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,8974 |