Tisk…
Peroxid vodíku 30%, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
16911-250ML-F 16911-1L-F 16911-5L-F
SUPL16911-250ML-FEA 4430 CZK
SUPL16911-250ML-F SUPL16911-1L-F SUPL16911-5L-F
Peroxid vodíku 30%, Supelco®
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
Bod varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II