Tisk…
bromfenolová modř aqueous solution
Dodavatel: Lovibond
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
451620 451621 451622 451623
LOVI451620EA 708 CZK
LOVI451620 LOVI451621 LOVI451622 LOVI451623
bromfenolová modř aqueous solution
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97
Bod tání: 273
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005875
CAS číslo: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429