Tisk…
Bromkrezolová zeleň 0,1% in ethanol
Dodavatel: MACH
Nebezpečí
Synonyms: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
39962-0100 39962-0250 39962
MACH39962-0100EA 419 CZK
MACH39962-0100 MACH39962-0250 LACH39962
Bromkrezolová zeleň 0,1% in ethanol
Bromkrezolová zeleň
Vzorec: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005874
CAS číslo: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
UN: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM