Chlorid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
600211-100
600211-250
600211-500
CAYM600211-100EA
828
CZK
CAYM600211-100
CAYM600211-250
CAYM600211-500
Chlorid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution
Chlorid sodný
Vzorec:
NaCl MW: 58.44 Bod varu: 1413 Bod tání: 801 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS číslo: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |