Tisk…
Chlornan sodný 10 - 15% available chlorine in aqueous solution, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
425044-250ML 425044-1L 425044-25L
425044-250MLEA 2600 CZK
425044-250ML 425044-1L HONC425044-25L
Chlornan sodný 10 - 15% available chlorine in aqueous solution, Reagent Grade
Chlornan sodný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: ClNaO
MW: 74.44
Bod varu: 111 °C
Bod tání: –30…–20 °C
Hustota: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay of active chlorine 10 - 15 %
Composition available chlorine, 10-15%