Tisk…
Chlornan sodný 5% available chlorine in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
Management of Change (MOC) category = N
9416-03EA 11670 CZK
9416-03 9416-01
Chlornan sodný 5% available chlorine in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Chlornan sodný
Vzorec: ClNaO
MW: 74.44
Bod tání: -6
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
Merck Index: 13,08702
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (Clear, light yellow liquid) Passes Test
Available Chlorine (when packaged) 5.0 - 6.0 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %