Chlornan sodný (11 - 15% Cl₂)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
33369.36
33369.A3
33369.36EA
1470
CZK
33369.36
33369.A3
Chlornan sodný (11 - 15% Cl₂)
Chlornan sodný
CAS No.: 7681-52-9
Molecular Formula: ClNaO
Formula Weight: 74.44
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.2
Appearance: Clear yellow or green
Merck Reference: 14,8628
UN No.: 1791
MDL No.: MFCD00011120
Vzorec:
ClNaO MW: 74.44 Bod tání: –30…–20 °C Hustota: 1.2 Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS číslo: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8 III Merck Index: 13,08702 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Colour) | Pale yellow to green |
Assay (unspecified) | 10,5 - 15,5% available chlorine |
Form | Liquid |