Tisk…
Tween® 80 (Polysorbate) 10% vodný roztok
Dodavatel: G Bioscienes
DG013EA 8830 CZK
DG013
Tween® 80 (Polysorbate) 10% vodný roztok
Tween® 80 (Polysorbate)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082107
CAS číslo: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9