Hydroxid draselný 25% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
46330.AP
46330.K2
46330.K7
46330.APEA
1700
CZK
46330.AP
46330.K2
46330.K7
Hydroxid draselný 25% (w/v) vodný roztok
Hydroxid draselný
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: HKO
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Vzorec:
KOH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS číslo: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |