Tisk…
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 0.1 N vodný roztok, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
4673.EA 822 CZK
4673.
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 0.1 N vodný roztok, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hydroxid draselný
(1/10 equiv.=5.611 g KOH)
Vzorec: KOH
MW: 56,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)
Low in Carbonate