Tisk…
EDTA disodium salt 0.01 M EDTA-Na2 volumetric solution, for complexometry, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
35322-1L 35322-500ML
35322-1LEA 4870 CZK
35322-1L 35322-500ML
EDTA disodium salt 0.01 M EDTA-Na2 volumetric solution, for complexometry, Fluka™
EDTA disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070672
CAS číslo: 139-33-3
EINECS: 231-791-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.995 - 1.005