Tisk…
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
378382500 378380010
ACRO378382500EA 2020 CZK
ACRO378382500 ACRO378380010
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Vzorec: C₆H₈BNO₃·H₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07186213
CAS číslo: 1266615-79-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %