Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
A15348.06
A15348.14
A15348.22
A15348.06EA
1250
CZK
A15348.06
A15348.14
A15348.22
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 18595-18-1
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2088611
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ Bod tání: 113…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025206 CAS číslo: 18595-18-1 |