Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate
H34348.03
H34348.09
H34348.03EA
1290
CZK
H34348.03
H34348.09
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 3987-92-6
Molecular Formula: C8H8N2O4
Formula Weight: 196.16
Melting Point: 188-191°
MDL No.: MFCD00017562
Vzorec:
C₈H₈N₂O₄ Bod tání: 188…191 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017562 CAS číslo: 3987-92-6 |