Tisk…
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
655902-1G 655902-5G
SIAL655902-1GEA 2170 CZK
SIAL655902-1G SIAL655902-5G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
MDL Number: MFCD01320686
CAS číslo: 84228-44-4