Tisk…
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
326390050 326390010
ACRO326390050EA 4710 CZK
ACRO326390050 ACRO326390010
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Bod tání: 106…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320686
CAS číslo: 84228-44-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %