Tisk…
1-(2-Aminoethyl)piperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)piperidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
141666-10G 141666-5G
SIAL141666-10GEA 5100 CZK
SIAL141666-10G SIAL141666-5G
1-(2-Aminoethyl)piperidine, Sigma-Aldrich®
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
MDL Number: MFCD00006516
CAS číslo: 27578-60-5
EINECS: 248-540-8