1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-(2-Aminoethyl)piperidine
A18373.06
A18373.14
A18373.06EA
1580
CZK
A18373.06
A18373.14
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Purity: 98%
CAS No.: 27578-60-5
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 103469
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006516
Vzorec:
C₇H₁₆N₂ MW: 128,22 g/mol Bod varu: 185…186 °C Hustota: 0,903 Bod vzplanutí: 57 °C (134 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006516 CAS číslo: 27578-60-5 EINECS: 248-540-8 UN: 2733 ADR: 3,III |