4-(Methylthio)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
279684-25G
279684-5G
SIAL279684-25GEA
0
CZK
SIAL279684-25G
SIAL279684-5G
4-(Methylthio)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₇NS MW: 149,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010381 CAS číslo: 21382-98-9 |