Tisk…
Methyl-3-aminoisonicotinate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-aminoisonicotinate, Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
H34007.03 H34007.09
H34007.03EA 2250 CZK
H34007.03 H34007.09
Methyl-3-aminoisonicotinate 97%
Methyl-3-aminoisonicotinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,20 g/mol
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082535
CAS číslo: 55279-30-6