Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
H33438.06
H33438.14
H33438.06EA
3880
CZK
H33438.06
H33438.14
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 42521-10-8
Molecular Formula: C8H8ClNO3
Formula Weight: 201.61
Melting Point: 103-105°
MDL No.: MFCD00173929
Vzorec:
C₈H₈ClNO₃ MW: 201,61 g/mol Bod tání: 103…105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173929 CAS číslo: 42521-10-8 |