Methyl-3,5-dichloroisonicotinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 3,5-dichloropyridine-4-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
679577-1G
679577-5G
SIAL679577-1GEA
0
CZK
SIAL679577-1G
SIAL679577-5G
Methyl-3,5-dichloroisonicotinate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,5-dichloroisonicotinate
Vzorec:
C₇H₅Cl₂NO₂ MW: 206,026 g/mol |
MDL Number:
MFCD06203945 CAS číslo: 773874-72-9 |