Tisk…
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
A19078.06 A19078.14
A19078.06EA 2090 CZK
A19078.06 A19078.14
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Purity: 97% CAS No.: 148547-19-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 39-44° Beilstein Reference: 6593534
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Bod tání: 39…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673014
CAS číslo: 148547-19-7