Tisk…
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
B24372.06 B24372.14 B24372.22
B24372.06EA 958 CZK
B24372.06 B24372.14 B24372.22
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
Purity: 99% CAS No.: 104901-43-1 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 MDL No.: MFCD00144769
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144769
CAS číslo: 104901-43-1