Tisk…
Diisobutylaluminium chloride 0.8 M in heptane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
377561000 377568000
377561000.EA 3100 CZK
377561000. 377568000.
Diisobutylaluminium chloride 0.8 M in heptane, AcroSeal®
Diisobutylaluminium chloride
Vzorec: C₈H₁₈AlCl
MW: 176,663 g/mol
Hustota: 0,726 g/cm³
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008927
CAS číslo: 1779-25-5
EINECS: 217-216-8
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.78 to 0.86 M