3,5-Dibromoquinoline 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H54859.MD
H54859.03
H54859.06
H54859.MDEA
1080
CZK
H54859.MD
H54859.03
H54859.06
3,5-Dibromoquinoline 96%
3,5-Dibromoquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 101861-59-0
Molecular Formula: C9H5Br2N
Formula Weight: 286.95
MDL No.: MFCD12024477
Vzorec:
C₉H₅Br₂N MW: 286,95 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12024477 CAS číslo: 101861-59-0 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)